2-Bromisonicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
OR1905-5G
OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA
21.9
EUR
APOSOR1905-5G
APOSOR1905-25G
2-Bromisonicotinsäure 97%
2-Bromisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄BrNO₂ Molecular Weight: 202.01 g/mol Schmelzpunkt: 217…229 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646069 CAS-Nummer: 66572-56-3 |