2,6-Dichlornicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dichlor-3-pyridincarbonsäure, 2,6-Dichlorpyridin-3-carbonsäure
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 108 EUR
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
2,6-Dichlornicotinsäure 97%
2,6-Dichlornicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Schmelzpunkt: 140…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075583
CAS-Nummer: 38496-18-3