2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxynicotinic acid
OR1913-25G
OR1913-5G
OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA
36.4
EUR
APOSOR1913-25G
APOSOR1913-5G
APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,1400 g/mol Schmelzpunkt: 165…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115721 CAS-Nummer: 66572-55-2 |