6-Aminopicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
OR1917-25G OR1917-5G OR1917-100G
APOSOR1917-25GEA 105 EUR
APOSOR1917-25G APOSOR1917-5G APOSOR1917-100G
6-Aminopicolinsäure 98%
6-Aminopicolinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138.13 g/mol
Schmelzpunkt: 295…315 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233711
CAS-Nummer: 23628-31-1