5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
OR1920-1G OR1920-5G
APOSOR1920-1GEA 94.4 EUR
APOSOR1920-1G APOSOR1920-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BBrO₃
Schmelzpunkt: 196…200 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00093408
CAS-Nummer: 89598-97-0