4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Ethoxy-3-methylphenylboronic acid
OR1925-5G
OR1925-25G
APOSOR1925-5GEA
97.3
EUR
APOSOR1925-5G
APOSOR1925-25G
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180.01 g/mol Schmelzpunkt: 168…172 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659870 CAS-Nummer: 850568-08-0 |