4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
OR1929-1G
OR1929-25G
OR1929-5G
APOSOR1929-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1929-1G
APOSOR1929-25G
APOSOR1929-5G
4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure 98%
4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₄ Molecular Weight: 200.39 g/mol Schmelzpunkt: 236…238 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06656268 CAS-Nummer: 136496-72-5 |