Cyclopropanmethylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(Aminomethyl)cyclopropan, (Cyclopropylmethyl)amin
OR1937-25G
OR1937-5G
APOSOR1937-25GEA
79.9
EUR
APOSOR1937-25G
APOSOR1937-5G
Cyclopropanmethylamin 97%
Cyclopropanmethylamin
Formel:
C₄H₉N Molecular Weight: 71,12 g/mol Siedepunkt: 84…85 °C Dichte: 0,82 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037147 CAS-Nummer: 2516-47-4 EINECS: 219-737-6 UN: 2733 ADR: 3+8,II |