2-Ethoxybenzoesäure 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR19479-500G
APOSOR19479-500GEA 133 EUR
APOSOR19479-500G
2-Ethoxybenzoesäure 98+%
2-Ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002438
CAS-Nummer: 134-11-2
EINECS: 205-130-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR