5-Bromisophthalsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brom-1,3-benzoldicarbonsäure
OR19484-25G OR19484-100G
APOSOR19484-25GEA 58 EUR
APOSOR19484-25G APOSOR19484-100G
5-Bromisophthalsäure 97%
5-Bromisophthalsäure
Formel: C₈H₅BrO₄
Molecular Weight: 245,03 g/mol
Schmelzpunkt: 276…278 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00152019
CAS-Nummer: 23351-91-9