5-Methoxysalicylaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 200 EUR
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Methoxysalicylaldehyd 98%
5-Methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 103 °C/2.5mmHg
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003332
CAS-Nummer: 672-13-9