1-Propansulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Propansulfonsäurechlorid
OR19492-500G
APOSOR19492-500GEA 94.4 EUR
APOSOR19492-500G
1-Propansulfonylchlorid 97%
1-Propansulfonylchlorid
Formel: C₃H₇ClO₂S
Molecular Weight: 142,61 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C/15mmHg
Dichte: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007462
CAS-Nummer: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II