3-Butin-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butin-1-ol
3-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 128…130 °C
Schmelzpunkt: –63,6 °C
Dichte: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002955
CAS-Nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III