6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-6-nitro-1,3-benzodioxole
OR19538-1G OR19538-500MG OR19538-5G
APOSOR19538-1GEA 68.3 EUR
APOSOR19538-1G APOSOR19538-500MG APOSOR19538-5G
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00184722
CAS-Nummer: 64993-07-3