3,4-Xylidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Amino-o-xylol, 3,4-Dimethylanilin
OR1954-1KG
OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA
306
EUR
APOSOR1954-1KG
APOSOR1954-250G
3,4-Xylidin 97%
3,4-Xylidin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 226…228 °C Schmelzpunkt: 48…52 °C Dichte: 1,076 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007810 CAS-Nummer: 95-64-7 EINECS: 202-437-4 UN: 3452 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...