1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 3H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic acid, 3H-1-2-3-Triazole-4-carboxylic-acid, 4-Carboxy-1H-1,2,3-triazole
OR19545-5G OR19545-1G
APOSOR19545-5GEA 522 EUR
APOSOR19545-5G APOSOR19545-1G
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113,08 g/mol
Schmelzpunkt: 260…261 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00196046
CAS-Nummer: 16681-70-2