Terephthalonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Terephthalsäuredinitril, 1,4-Dicyanbenzol, 1,4-Dicyanobenzol, Benzol-1,4-dicarbonitril, 1,4-Benzoldicarbonitril
OR19552-500G
APOSOR19552-500GEA 75.4 EUR
APOSOR19552-500G
Terephthalonitril 95%
Terephthalonitril
Formel: C₈H₄N₂
Molecular Weight: 128,13 g/mol
Schmelzpunkt: 221…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001810
CAS-Nummer: 623-26-7
EINECS: 210-783-2