2,4-Dimethylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 34.8 EUR
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
2,4-Dimethylbenzoesäure
2,4-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Flammpunkt: 154 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002480
CAS-Nummer: 611-01-8
EINECS: 210-246-2