1-Butin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylacetylen
OR19587-100G OR19587-25G
APOSOR19587-100GEA 464 EUR
APOSOR19587-100G APOSOR19587-25G
1-Butin
1-Butin
Formel: C₄H₆
Molecular Weight: 54,09 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 107-00-6
UN: 2452
ADR: 2.1,