4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Pyrrolidinopyridine
OR1965-100G
OR1965-25G
OR1965-5G
APOSOR1965-100GEA
132
EUR
APOSOR1965-100G
APOSOR1965-25G
APOSOR1965-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148.21 g/mol Schmelzpunkt: 54…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006415 CAS-Nummer: 2456-81-7 UN: 2923 ADR: 8+6.1 III |