3-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1978-1G OR1978-5G OR1978-10G
APOSOR1978-1GEA 23.2 EUR
APOSOR1978-1G APOSOR1978-5G APOSOR1978-10G
3-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
3-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211.0600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056208
CAS-Nummer: 56051-32-2