6-Hydroxy-4-pyrimidincarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,6-Dihydro-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic acid
OR1988-25G
APOSOR1988-25GEA 81.2 EUR
APOSOR1988-25G
6-Hydroxy-4-pyrimidincarbonsäure 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140,0969 g/mol
Schmelzpunkt: 276 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00023267
CAS-Nummer: 6299-87-2