3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
OR20-1G OR20-5G
APOSOR20-1GEA 88.6 EUR
APOSOR20-1G APOSOR20-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,07 g/mol
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01940433
CAS-Nummer: 149739-65-1