1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Phenylpiperidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR200004-100MG
OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA
661
EUR
APOSOR200004-100MG
APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₇H₂₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11223632 CAS-Nummer: 1203685-64-6 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |