HA14-1 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate, rel-(R)-Ethyl 2-amino-6-bromo-4-((R)-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate(relative)
OR200014-1G
OR200014-250MG
APOSOR200014-1GEA
376
EUR
APOSOR200014-1G
APOSOR200014-250MG
HA14-1 95%
HA14-1
Formel:
C₁₇H₁₇BrN₂O₅ Molecular Weight: 409.24 g/mol Schmelzpunkt: 105…108 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00218213 CAS-Nummer: 65673-63-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |