2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 0 EUR
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 207…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00091850
CAS-Nummer: 4887-95-0