Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
OR20002-1G OR20002-250MG OR20002-5G
APOSOR20002-1GEA 24.8 EUR
APOSOR20002-1G APOSOR20002-250MG APOSOR20002-5G
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953612
CAS-Nummer: 372118-01-9