tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR200020-1G
OR200020-250MG
OR200020-50MG
OR200020-100MG
OR200020-500MG
APOSOR200020-1GEA
1190
EUR
APOSOR200020-1G
APOSOR200020-250MG
APOSOR200020-50MG
APOSOR200020-100MG
APOSOR200020-500MG
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-3-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18064983 CAS-Nummer: 1314394-67-6 |