1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2'-Diaminobiphenyl, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diamine
OR200022-1G
OR200022-250MG
OR200022-500MG
OR200022-2.5G
APOSOR200022-1GEA
68.3
EUR
APOSOR200022-1G
APOSOR200022-250MG
APOSOR200022-500MG
APOSOR200022-2.5G
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
1,1'-Biphenyl-2,2'-diamine
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Molecular Weight: 184.24 g/mol Schmelzpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034060 CAS-Nummer: 1454-80-4 |