2,3-Dimethoxybenzylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR200026-5G OR200026-1G OR200026-250MG OR200026-500MG
APOSOR200026-5GEA 236 EUR
APOSOR200026-5G APOSOR200026-1G APOSOR200026-250MG APOSOR200026-500MG
2,3-Dimethoxybenzylchlorid 95%
2,3-Dimethoxybenzylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 186,64 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01310812
CAS-Nummer: 3893-01-4