5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-6-methoxynicotinic acid
OR200033-1G
APOSOR200033-1GEA
347
EUR
APOSOR200033-1G
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid 96%
5-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972405 CAS-Nummer: 884494-85-3 |