3-Methylxanthin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Methyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 3-Methyl-2,6(1H,3H)-purindion, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurin, 3-Methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion

OR20005-100G OR20005-250G OR20005-25G
APOSOR20005-100GEA 0 EUR
APOSOR20005-100G APOSOR20005-250G APOSOR20005-25G
3-Methylxanthin
3-Methylxanthin
Formel: C₆H₆N₄O₂
Molecular Weight: 166.14 g/mol
Schmelzpunkt: 360 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005580
CAS-Nummer: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR