Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR200058-1G OR200058-5G
APOSOR200058-1GEA 0 EUR
APOSOR200058-1G APOSOR200058-5G
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Morpholine-4-carboxamidinium acetate
Formel: C₇H₁₅N₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428317
CAS-Nummer: 402726-73-2