4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200060-1G
OR200060-5G
APOSOR200060-1GEA
82.8
EUR
APOSOR200060-1G
APOSOR200060-5G
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
4-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148.17 g/mol Schmelzpunkt: 273…280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08274669 CAS-Nummer: 19190-68-2 |