3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR200063-1G OR200063-250MG OR200063-5G OR200063-500MG
APOSOR200063-1GEA 510 EUR
APOSOR200063-1G APOSOR200063-250MG APOSOR200063-5G APOSOR200063-500MG
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride 97%
3-Chloro-4-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
Siedepunkt: 135 °C/20mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787492
CAS-Nummer: 21900-30-1
UN: 1760
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR