(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR200079-1G
OR200079-5G
APOSOR200079-1GEA
45.1
EUR
APOSOR200079-1G
APOSOR200079-5G
(4-Bromophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Bromophenyl)acetaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO Molecular Weight: 199.0446 g/mol Siedepunkt: 113…114 °C/7mmHg Schmelzpunkt: 96…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02261728 CAS-Nummer: 27200-79-9 |