4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200086-1G OR200086-250MG OR200086-500MG OR200086-2.5G OR200086-5G
APOSOR200086-1GEA 0 EUR
APOSOR200086-1G APOSOR200086-250MG APOSOR200086-500MG APOSOR200086-2.5G APOSOR200086-5G
4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
4-Oxo-4-(4-propylphenyl)butanoyl chloride
Formel: C₁₃H₁₅ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23703527
CAS-Nummer: 1429309-23-8