4-sulphamoylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200092-1G OR200092-250MG OR200092-2.5G
APOSOR200092-1GEA 445 EUR
APOSOR200092-1G APOSOR200092-250MG APOSOR200092-2.5G
4-sulphamoylbenzoyl chloride
4-sulphamoylbenzoyl chloride
Formel: C₇H₆ClNO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09755960
CAS-Nummer: 51594-97-9