4-Isopropylphenylacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200093-1G OR200093-250MG OR200093-500MG
APOSOR200093-1GEA 0 EUR
APOSOR200093-1G APOSOR200093-250MG APOSOR200093-500MG
4-Isopropylphenylacetyl chloride
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Formel: C₁₁H₁₃ClO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12024949
CAS-Nummer: 52629-44-4