1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR200097-1G OR200097-250MG OR200097-5G OR200097-500MG
APOSOR200097-1GEA 258 EUR
APOSOR200097-1G APOSOR200097-250MG APOSOR200097-5G APOSOR200097-500MG
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
Molecular Weight: 284.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01308459
CAS-Nummer: 836-58-8