1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR200098-1G OR200098-100MG OR200098-250MG OR200098-500MG OR200098-2.5G
APOSOR200098-1GEA 249 EUR
APOSOR200098-1G APOSOR200098-100MG APOSOR200098-250MG APOSOR200098-500MG APOSOR200098-2.5G
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03992861
CAS-Nummer: 554430-68-1