Ethyl-3,4-diaminobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Diaminobenzoesäureethylester
OR2001-100G OR2001-25G OR2001-5G
APOSOR2001-100GEA 119 EUR
APOSOR2001-100G APOSOR2001-25G APOSOR2001-5G
Ethyl-3,4-diaminobenzoat
Ethyl-3,4-diaminobenzoat
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 180,21 g/mol
Schmelzpunkt: 108…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179337
CAS-Nummer: 37466-90-3