5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Furfural-5-carboxylic Acid, 5-Formylfuran-2-carboxylic acid, 5-Formyl-2-furoic Acid
OR200110-250MG OR200110-500MG
APOSOR200110-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR200110-250MG APOSOR200110-500MG
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Formel: C₆H₄O₄
Molecular Weight: 140.09 g/mol
Schmelzpunkt: 209 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020924
CAS-Nummer: 13529-17-4