Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR200131-1G
OR200131-5G
APOSOR200131-1GEA
0
EUR
APOSOR200131-1G
APOSOR200131-5G
Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Formel:
C₉H₇ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656039 CAS-Nummer: 4397-55-1 UN: 3265 ADR: 8,III |