Propionamidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR200136-1G OR200136-10G OR200136-5G
APOSOR200136-1GEA 0 EUR
APOSOR200136-1G APOSOR200136-10G APOSOR200136-5G
Propionamidine hydrochloride 97%
Propionamidine hydrochloride
Formel: C₃H₉ClN₂
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233938
CAS-Nummer: 3599-89-1