2-Methylene-1,3-dioxepane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR200162-1G
OR200162-250MG
OR200162-5G
OR200162-10G
APOSOR200162-1GEA
0
EUR
APOSOR200162-1G
APOSOR200162-250MG
APOSOR200162-5G
APOSOR200162-10G
2-Methylene-1,3-dioxepane
2-Methylene-1,3-dioxepane
Formel:
C₆H₁₀O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00467150 CAS-Nummer: 69814-56-8 UN: 1993 ADR: 3,III |