4-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
OR20018-100G OR20018-25G OR20018-500G
APOSOR20018-100GEA 58 EUR
APOSOR20018-100G APOSOR20018-25G APOSOR20018-500G
4-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid
4-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid
Formel: C₈H₉ClN₂
Schmelzpunkt: 274…279 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861472
CAS-Nummer: 15996-76-6