Methyl-6-bromhexanoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
OR2002-100G OR2002-25G OR2002-500G
APOSOR2002-100GEA 58 EUR
APOSOR2002-100G APOSOR2002-25G APOSOR2002-500G
Methyl-6-bromhexanoat 98%
Methyl-6-bromhexanoat
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Molecular Weight: 209.084 g/mol
Siedepunkt: 70…74 °C/1mmHg
Dichte: 1.316 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00187528
CAS-Nummer: 14273-90-6