(S,S)-(+)-2,5-Hexandiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S,S)-(+)-2,5-Dihydroxyhexan
OR20022-5G
APOSOR20022-5GEA 97.3 EUR
APOSOR20022-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexandiol
(S,S)-(+)-2,5-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 212…215 °C
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082583
CAS-Nummer: 34338-96-0