2-(Hydroxymethyl)indol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR20024-5G OR20024-25G
APOSOR20024-5GEA 0 EUR
APOSOR20024-5G APOSOR20024-25G
2-(Hydroxymethyl)indol 97+%
2-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 72…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00030195
CAS-Nummer: 24621-70-3